Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol absolu ≥99.5% Ph. Eur., USP

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS20816.470EA 0 EUR InStock
VWRS20816.470 VWRS20816.440
Éthanol absolu ≥99.5% Ph. Eur., USP
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.


Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (V/V) (15,56°C)" Min. 99.5 %
Assay (V/V) Min. 99.5 %
Assay (15,56°C) Min. 99.2 %
Assay Min. 99.2 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Clarity of solution Passes test USP
Colour of solution Passes test USP
Identification (IR) Passes test
Appearance test Passes test Ph.Eur.
Acidity or alkalinity (as CH3COOH) Max. 30 ppm
Specific gravity (15,56°C) Max. 0.7962
Relative density (20°C) 0.790 - 0.793
Absorbance (240 nm) Max. 0.40
Absorbance (250-260 nm) Max. 0.30
Absorbance (270-340 nm) Max. 0.10
The absorption curve is smooth Passes test
Methanol (V/V) Max. 200 ppm
Acetaldehyde + acetal (as C2H4O) (V/V) Max. 10 ppm
Benzene (V/V) Max. 2 ppm
Total of other impurities (V/V) Max. 300 ppm
Disregard limit Max. 9 ppm
Residue on evaporation (W/V) Max. 25 ppm
Residues of metal catalysts or reagents Unlikely by manuf.process
Residual solvents Passes test
Conforms to Ph.Eur./USP Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité