Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
20821.410
VWRS20821.410 VWRS20821.9030BOE
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) Min. 99.85 %
IR Spectrum Passes test
Solubility in water Passes test ACS
Volatile impurities Passes test Ph.Eur.
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 78.0 - 78.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 0.790 - 0.793
n 20/D 1.360 - 1.362
Substances coloured by H2SO4 Max. 20 APHA
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 5 ppm
Aldehydes + ketones (as CH3CHO) Max. 10 ppm
iso-Amyl alcohol Max. 0.05 %
Benzene Max. 2 ppm
Evaporation residue Max. 5 ppm
Formaldehyde Max. 1 ppm
Furaldehyde Max. 1 ppm
Higher alcohols (standard mixture) Max. 0.02 %
Ketones (as CH3COCH3) Max. 10 ppm
Methanol Max. 100 ppm
2-Propanol Max. 30 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 3 ppm
Total heavy alcohols Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.02 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Absorbance (240 nm) (5 cm) Max. 0.4
Absorbance (250-260 nm) (5 cm) Max. 0.3
Absorbance (270-340 nm) (5 cm) Max. 0.1
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité