Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amidon soluble, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Collection

VWRS21153.360EA 0 EUR InStock
VWRS21153.360
Amidon soluble, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Amidon soluble


Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White fine powder
pH (2 %) 6.0 - 7.5
Sensitivity Passes test
Ignition residue (SO4) Max. 0.4 %
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 10 %
Reducing substances (as C12H24O2) Max. 0.7 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité