Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Ammonium carbonate, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Collection
Danger
Synonyms: Salt of hartshorn

VWRS21217.510EA 0 EUR InStock
VWRS21217.510
Ammonium carbonate, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ammonium carbonate
Mélange en proportions approximativement équimoléculaires de carbamate d'ammonium NH4CO2NH2 et d'hydrogénocarbonate d'ammonium NH4HCO3


Formule: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.500 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 10361-29-2
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NH3) 30.0 - 34.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..