Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diméthylsulfoxyde, deshydraté (max. 0,03% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Collection

VWRS23500.550EA 0 EUR InStock
VWRS23500.550
Diméthylsulfoxyde, deshydraté (max. 0,03% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Diméthylsulfoxyde


Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
ATTEINDRE: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Melting point Min. 18 °C
Evaporation residue Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité