Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium chlorure ≥98%, TECHNICAL, purifié

Fournisseur: VWR Collection
Attention

VWRS25009.361EA 0 EUR InStock
VWRS25009.361
Lithium chlorure ≥98%, TECHNICAL, purifié
Lithium chlorure


Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1382 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 614 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité