Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plomb (II) carbonate basique ≥99%, en poudre, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS26505.260EA 0 EUR InStock
VWRS26505.260
Plomb (II) carbonate basique ≥99%, en poudre, TECHNICAL
Plomb (II) carbonate basique


Formule: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Point de fusion: 400 °C
Densité: 6.06 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00078155
Numéro CAS: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité