Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide silicique, sel de potassium

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS26970.361EA 0 EUR InStock
VWRS26970.361
Acide silicique, sel de potassium
Acide silicique, sel de potassium


Numéro MDL: MFCD00145152
Numéro CAS: 1312-76-1
EINECS: 215-199-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Potassium oxide 27.5 to 29.5 %
Silica 57 to 60 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité