Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium acétate trihydraté ≥97%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Collection

VWRS27641.460EA 0 EUR InStock
VWRS27641.460
Sodium acétate trihydraté ≥97%, TECHNICAL
Sodium acetate trihydrate


Formule: H₃CCOONa·3H₂O
Point d'ébullition: 120…123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=595fbd8527de098592b429140a59fb0d415a73ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité