Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde 98.5-100.5%, en pastilles, AnalaR NORMAPUR® Réactif Ph. Eur. pour analyses

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS28244.230EA 0 EUR InStock
VWRS28244.230
Sodium hydroxyde 98.5-100.5%, en pastilles, AnalaR NORMAPUR® Réactif Ph. Eur. pour analyses
Sodium hydroxyde


Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 100.5 %
Appearance White pastilles
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Solution in water Passes test
Solution S Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 0.01 %) Min. 11.0
Heavy metals (as Ag) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 3 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 120 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Ni (Nickel) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
- -

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité