EDTA sel disodique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM pour la détermination de la dureté de l'eau
Fournisseur: VWR Collection
VWRS28662.5000EA 0 EUR InStock
VWRS28662.5000
EDTA sel disodique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM pour la détermination de la dureté de l'eau
EDTA sel disodique
1ml = 5.6° dH/100 H₂O
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité