Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plomb (II,IV) oxyde

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS30379.318EA 0 EUR InStock
VWRS30379.318
Plomb (II,IV) oxyde
Plomb (II,IV) oxyde


Formule: Pb₃O₄
Point d'ébullition: 2682 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 830 °C
Densité: 9.1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00078491
Numéro CAS: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,05449
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité