Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium pyruvate, très pur

Fournisseur: VWR Collection

VWRS30420.265EA 0 EUR InStock
VWRS30420.265
Sodium pyruvate, très pur
Sodium pyruvate


Formule: CH₃COCOONa
Point de fusion: 220…230 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité