Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol absolu ≥99.8%

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS30451.557EA 0 EUR InStock
VWRS30451.557
Éthanol absolu ≥99.8%
Éthanol


Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –114.5 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) Min. 99.85 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test
Odour Characteristic
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 78.0 - 78.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 0.790 - 0.793
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 5 ppm
Benzene Max. 2 ppm
Evaporation residue Max. 5 ppm
Formaldehyde Max. 1 ppm
Furaldehyde Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.25 ppm
Ketones (as CH₃COCH₃) Max. 10 ppm
Methanol Max. 100 ppm
2-Propanol Max. 50 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 4 ppm
Total heavy alcohols Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 1.25 ppm
Absorption curve (*) Passes test
Absorbance (240 nm) (5 cm) Max. 0.4
Absorbance (250-260 nm) (5 cm) Max. 0.3
Absorbance (270-340 nm) (5 cm) Max. 0.1

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité