Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium azoture 9,75% en solution aqueuse

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS5704.5000EA 0 EUR InStock
VWRS5704.5000 VWRS5704.9060 VWRS5704.1000
Sodium azoture 9,75% en solution aqueuse
Sodium azoture


Formule: NaN₃
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
ONU: 3287
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité