Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Ammonium hydrogénoorthophosphate

Fournisseur: VWR Collection
Synonyms: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate

VWRS5847.5000EA 0 EUR InStock
VWRS5847.5000
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
di-Ammonium hydrogen orthophosphate


Formule: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ATTEINDRE: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité