Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogène peroxyde OXYBIO L12

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS5854.1006EA 0 EUR InStock
VWRS5854.1006 VWRS5854.2500 VWRS5854.5000 VWRS5854.9010
Hydrogène peroxyde OXYBIO L12
Hydrogène peroxyde
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use


Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 150.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.040 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2984
ADR: 5.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité