Gomme xanthane
Fournisseur: VWR Collection
VWRS5859.5000EA 0 EUR InStock
VWRS5859.5000
Gomme xanthane
Gomme xanthane
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131256
Numéro CAS: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité