Lithium chlorure 3 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Collection
Attention
VWRS5901.1000EA 0 EUR InStock
VWRS5901.1000
Lithium chlorure 3 mol/l en solution aqueuse
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité