Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Kaolin blanc

Fournisseur: VWR Collection

VWRS5938.1000EA 0 EUR InStock
VWRS5938.1000
Kaolin blanc
Kaolin blanc


Formule: Al₂SiO₇·2H₂O
Point de fusion: 1760 °C
Densité: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062311
Numéro CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,05300
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité