Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Collection
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
VWRS5949.9020EA 0 EUR InStock
VWRS5949.9020
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en solution aqueuse
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Densité: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité