Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium chlorure

Fournisseur: VWR Collection

VWRS5967.9025EA 0 EUR InStock
VWRS5967.9025
Potassium chlorure
Potassium chlorure


Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.0005 meq/g
pH (5 %) 5 8
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Br (Bromide) Max. 0.05 %
I (Iodide) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Ba (Barium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité