Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide acétique cristallisable

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS5976.9210EA 0 EUR InStock
VWRS5976.9210
Acide acétique cristallisable
Acide acétique


Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité