Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium stannate

Fournisseur: VWR Collection
Attention

VWRS5978.5000EA 0 EUR InStock
VWRS5978.5000
Sodium stannate
Sodium stannate


Formule: Na₂O₃Sn
Densité: 4.68 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00014241
Numéro CAS: 12058-66-1
EINECS: 235-030-5
Merck Index: 13,08752
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité