Sodium chlorure 26% en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Collection
VWRS6039.5000EA 0 EUR InStock
VWRS6039.5000
Sodium chlorure 26% en solution aqueuse
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Densité: 1…1.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité