Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 96% : Acide phosphorique 85% (1:1) (v/v)

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS6074.9010EA 0 EUR InStock
VWRS6074.9010
Acide sulfurique 96% : Acide phosphorique 85% (1:1) (v/v)
Acide sulfurique 96% : Acide phosphorique 85%


Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité