Celite® 545, filtre NF, lavé à l'acide
Fournisseur: VWR Collection
Attention
VWRS6095.5000EA 0 EUR InStock
VWRS6095.5000
Celite® 545, filtre NF, lavé à l'acide
Celite® 545, filtre
Formule: SiO₂
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité