Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénol, cristaux discrets Ph. Eur., USP, NF

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS83566.650EA 0 EUR InStock
VWRS83566.650
Phénol, cristaux discrets Ph. Eur., USP, NF
Phénol
Appearance: Colourless or faintly pink or faintly yellowish, crystals or crystalline masses, deliquescent.

Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)


Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40.8 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Residual solvents (CPMP/ICH/283/95) Passes test
Residues of metal catalysts or reagents Unlikely by manuf.process
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.1 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
V (Vanadium) Max. 0.1 ppm
Conforms to Ph.Eur./USP Passes test
Ph.Eur. specifications:
Assay [Ph.Eur.] 99.0 --> 100.5 %
Identification A Passes test USP
Identification B Passes test USP
Identification C Passes test Ph.Eur.
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Acidity Passes test Ph.Eur.
Freezing point [Ph.Eur.] Min. 39.5 °C
Residue on evaporation [Ph.Eur.] Max. 0.05 %
USP specifications:
Assay (calculated on anhydrous) [USP] 99.0 --> 100.5 %
Limit of nonvolatile residue [USP] Max. 0.05 %
Clarity of solution and reaction Passes test USP
Congealing temperature [USP] Min. 39 °C
Water determination [USP] Max. 0.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité