Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diéthanolamine NF

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS83569.360EA 0 EUR InStock
VWRS83569.360
Diéthanolamine NF
Diéthanolamine


Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 268.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ATTEINDRE: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité