Acide sulfurique ≥84.5%, VOLUSOL® ISO solution volumétrique
Fournisseur: VWR Collection
Danger
VWRS83958.330EA 0 EUR InStock
VWRS83958.330
Acide sulfurique ≥84.5%, VOLUSOL® ISO solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité