Eau USP, NF, Ph. Eur., purifié
Fournisseur: VWR Collection
Synonyms: Hydrogen oxide
VWRS90200.0999EA 0 EUR InStock
VWRS90200.0999 VWRS90200.9114
Eau USP, NF, Ph. Eur., purifié
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.00 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Conductivity (20°C) (on line) Max. 1.1 µS/cm
NO3 (Nitrate) Max. 0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.1 ppm
Acidity or alkalinity Passes test Ph.Eur.
Oxidisable substances Passes test Ph.Eur.
Cl (Chloride) Passes test Ph.Eur.
SO4 (Sulphate) Passes test Ph.Eur.
NH4 (Ammonium) Max. 0.2 ppm
Calcium and magnesium Passes test Ph.Eur.
Residue on evaporation Max. 0.001 %
Microbial contamination Passes test Ph.Eur.
Total organic carbon (TOC) (on line) Max. 50 ppb
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité