Solution de nettoyage, IPASEPT® 70
Fournisseur: VWR Collection
VWRS93002.5000EA 0 EUR InStock
VWRS93002.5000
Solution de nettoyage, IPASEPT® 70
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Alcool isopropylique Ph. Eur. 70% v/v avec eau purifiée Ph .Eur. 30% v/v, filtré à 0,2 μm.
  • Remplissage selon les BPF dans une salle propre ISO classe 7
  • Certificat d'analyse disponible pour chaque lot
For surface spray cleaning, with or without wipes. Also for cleaning gloved hands before entry into cleanrooms. Ideal for wiping down entrances to controlled environments.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité