Potassium iodure 10% en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Collection
VWRS95049.5000EA 0 EUR InStock
VWRS95049.5000
Potassium iodure 10% en solution aqueuse
Potassium iodure
Formule: Kl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité