Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formaline 10% stabilisé, TECHNICAL, tamponné (pH 7.0 ± 0.2)

Fournisseur: VWR Collection
Danger

Stabilization: Stabilised with methanol 0,5-1,5 %

VELS9713.5001EA 0 EUR InStock
VELS9713.5001 VWRS9713.9185 VWRS9713.9999 VWRS9713.9937 VWRS9713.6937 VWRS9713.9200 VWRS9713.9025
Formaline 10% stabilisé, TECHNICAL, tamponné (pH 7.0 ± 0.2)
Formalin
Formaline 10 % v/v


Formule: CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Formaldehyde) 3.5 - 4.5 %
pH (20°C) 6.9 - 7.1
Methanol 0.5 - 1.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité