Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Pentane

Fournisseur: VWR Collection
Danger
Synonyms: Pentane

VWRS98043.5001EA 0 EUR InStock
VWRS98043.5001
n-Pentane
n-Pentane


Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité