Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Formaldéhyde 4%, rose, Q Path®, tamponné

Fournisseur: VWR Collection
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde

VWRSFOR0024A910014EA 0 EUR InStock
VWRSFOR0024A910014 VWRSFOR0024AB10141 VWRSFOR0064A060014
Formaldéhyde 4%, rose, Q Path®, tamponné
Formaldéhyde
Formol rose, solution de fixation prête à l'emploi pour échantillons de tissus. En pot pouvant être utilisé pour le stockage et le transport

Formaldéhyde en solution à 4% = formaline en solution à env. 10%


Formule: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Point d'ébullition: -19.3
Point de fusion: -92
Densité: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Merck Index: 13,04259
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink liquid
Test formaldehyde Passes test
Density (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20°C) 6,8 - 7,2

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..