VWR®, Spoon Spatula, Stainless Steel
Fournisseur: VWR Collection
82027-532
VWRU82027-532EA 44.7 EUR InStock
VWRU82027-532
VWR®, Spoon Spatula, Stainless Steel
Spatules
Stainless steel. This double spatula is ideal for use in the transfer, collection, and handling of chemical or biological samples.
  • Rustproof stainless steel
  • Flat spatula at one end and a spoon at the other
  • Substances will not stick to spatula surfaces
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité