VWR®, Disposable particle filtering respirators, N95
Fournisseur: VWR Collection
89201-510
VWRU89201-510EA 0 EUR InStock
VWRU89201-510
VWR®, Disposable particle filtering respirators, N95
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
The disposable lightweight N95 respirators combine excellent safety and comfort features to ensure a secure fit and a reliable protection.
  • Protection against solid and liquid particles that do not contain oil
  • Lightweight construction allows comfortable, extended use
  • An adjustable noseclip provides a secure seal against the user's face
Certifications: NIOSH
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité