BioCleanPlate Wako™ Microplates
Fournisseur: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
293-35221
WAKF293-35221EA 502 EUR InStock
WAKF293-35221
BioCleanPlate Wako™ Microplates
Microplaques Microplaques deepwell
The BioCleanPlate Wako™ are endotoxin-free microplates that are individually wrapped to reduce the chance of contamination and are perfect for LAL testing.
  • Endotoxin-free 96-well microplate (<0,01 EU/plate)
  • Individually packaged, ideal for use in clean rooms
  • Packaging film features dust-free protection
  • Plates are designed for use with microplate readers
When used in conjunction with BioCleanTip Wako® Extend S allows for aliquoting multi-test reagent into Microplates accurately and precisely avoiding error or bubbles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..