Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Asparagine monohydraté

Fournisseur: Wako

011-04811
WAKO011-04811EA 0 EUR InStock
WAKO011-04811
L(+)-Asparagine monohydraté
L(+)-Asparagine monohydrate


Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Point de fusion: 215…217 °C
Densité: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité