Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Chlorométhyl)anisole

Fournisseur: Wako
Danger

131-05461
WAKO131-05461EA 174 EUR InStock
WAKO131-05461
4-(Chlorométhyl)anisole
4-(Chlorométhyl)anisole


Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.072 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000915
Numéro CAS: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité