Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Synonyms: Linde 13X
131-07085
WAKO131-07085
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité