Hydrogéno-4-[[4-(éthylamino)-m-tolyl][4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]benzène-1,3-disulfonate de sodium
Fournisseur: Wako
Attention
242-00462
WAKO242-00462EA 310 EUR InStock
WAKO242-00462
Hydrogéno-4-[[4-(éthylamino)-m-tolyl][4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]benzène-1,3-disulfonate de sodium
Xylene Cyanole FF
Formule: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Point de fusion: 295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040657
Numéro CAS: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité