Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Isopropylidènediphénol

Fournisseur: Wako

308-07711
WAKO308-07711EA 0 EUR InStock
WAKO308-07711
4,4'-Isopropylidènediphénol
4,4'-Isopropylidènediphénol


Formule: C₁₅H₁₆O₂
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155 °C
Densité: 1.205 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 227 °C
Numéro MDL: MFCD00002366
Numéro CAS: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 13,01296
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité