2-Butylpropane-1,3-diol
Fournisseur: Wako
323-31051
WAKO323-31051EA 0 EUR InStock
WAKO323-31051
2-Butylpropane-1,3-diol
2-Butylpropane-1,3-diol
Formule: C₇H₁₆O₂
Numéro MDL: MFCD00799395
Numéro CAS: 2612-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité