4-(Methylthio)benzylamine
Fournisseur: Wako
358-14563
WAKO358-14563EA 0 EUR InStock
WAKO358-14563
4-(Methylthio)benzylamine
4-(Methylthio)benzylamine
Formule: C₈H₁₁NS
Numéro MDL: MFCD01310831
Numéro CAS: 83171-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité