Ammoniaque 20%
Fournisseur: Wako
Danger
631-04671
WAKO631-04671EA 0 EUR InStock
WAKO631-04671
Ammoniaque 20%
Ammoniaque
Formule: NH₃
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité