Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide fluorhydrique 38%

Fournisseur: Wako
Danger

639-03295
WAKO639-03295EA 435 EUR InStock
WAKO639-03295
Acide fluorhydrique 38%
Acide fluorhydrique


Formule: HF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
ONU: 1790
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité