Bromure d'hydrogène 47%
Fournisseur: Wako
Danger
639-04655
WAKO639-04655EA 0 EUR InStock
WAKO639-04655
Bromure d'hydrogène 47%
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
ONU: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité