Colorimeter, CO7000
Fournisseur: Biochrom
80-3000-42
WAPR80-3000-42EA 1890 EUR InStock
WAPR80-3000-42
Colorimeter, CO7000
Colorimètres Colorimètres multiparamètres
The Biochrom WPA CO7000 is a portable colorimeter designed for use by doctors and medical technologists in small and medium sized clinics.
  • Easy three button operation (on or off, reference and test)
  • Ideal for tropical and field conditions
  • Ideal for biochemical colorimetric analysis
  • Internal rechargeable NiMH battery
  • Single beam filter based spectrophotometer or colorimeter covering 400 to 700 nm
Information de livraison: Delivery includes rechargeable battery and test tube adaptors.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité